Imprimer
Perchlorate de cobalt (II) hexahydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Cobalt (II) perchlorate hexahydraté, Diperchlorate de cobalt hexahydraté
11652.09 11652.18 11652.30
11652.09EA 57.7 EUR
11652.09 11652.18 11652.30
Perchlorate de cobalt (II) hexahydraté, qualité Réactif
Perchlorate de cobalt (II) hexahydraté
CAS No.: 13478-33-6 Molecular Formula: Co(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 366.74 (257.83anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Odour: Odourless UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00150207
Formule: Cl₂CoO₈·6H₂O
Poids moléculaire: 365.93 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150207
Numéro CAS: 13478-33-6
EINECS: 236-653-5
UN: 1481
ADR: 5.1 II