Dibromure de cobalt hydraté
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Cobalt (II) bromure hydraté
CAS No.: 85017-77-2
Molecular Formula: Br2Co.xH2O
Formula Weight: 218.75(anhy)
Physical Form: Crystalline Granular
Density: 2.46
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Red-purple
Odour: Odourless
Melting Point: 47-48° dec.
Merck Reference: 14,2435
MDL No.: MFCD00661152
Hygrometers, catalysts
Formule:
Br₂Co·H₂O Poids moléculaire: 236.76 g/mol Point de fusion: 47…48 °C (déc.) Densité: 2.46 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150208 Numéro CAS: 85017-77-2 EINECS: 232-166-7 |