Oxydichlorure de zirconium hydraté ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 13520-92-8
Molecular Formula: ZrOCl2.8H2O
Formula Weight: 322.25 (178.13anhy)
Physical Form: Lump
Density: 1.91
Appearance: White
Odour: Acidic
Melting Point: 400° dec.
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,10184
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149898
Formule:
ZrOCl₂·xH₂O Densité: 1,91 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149898 Numéro CAS: 15461-27-5 EINECS: 231-717-9 UN: 3260 ADR: 8,II Indice Merck: 14,10184 |