Imprimer
L(+)-Lysine monohydraté, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Lys monohydraté, (S)-(+)-Lysine monohydraté, H-Lys-OH.H2O, K monohydraté
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.12233.0100 1.12233.1000
1.12233.0100EA 144 EUR
1.12233.0100 1.12233.1000
L(+)-Lysine monohydraté, Millipore®
L(+)-Lysine monohydraté
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Poids moléculaire: 164.2 g/mol
Point de fusion: 225
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00151035
Numéro CAS: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2