L(+)-Lysine monohydraté
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Lys monohydraté, (S)-(+)-Lysine monohydraté, H-Lys-OH.H2O, K monohydraté
Formule:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O Poids moléculaire: 164.2 g/mol Point de fusion: 225 Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00151035 Numéro CAS: 39665-12-8 EINECS: 200-294-2 |