L(+)-Lysine monohydraté ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Lys monohydraté, (S)-(+)-Lysine monohydraté, H-Lys-OH.H2O, K monohydraté
Purity: 97%
CAS No.: 39665-12-8
Molecular Formula: C6H14N2O2.H2O
Formula Weight: 164.21 (146.19anhy)
Melting Point: 210° dec.
Beilstein Reference: 1722531
Merck Reference: 14,5636
Optical Rotation: +22.5° (c=2 in 6M HCl)
MDL No.: MFCD00151035
Formule:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O Poids moléculaire: 164.2 g/mol Point de fusion: 210 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00151035 Numéro CAS: 39665-12-8 EINECS: 200-294-2 |