Imprimer
L(+)-Lysine monohydraté 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
173730250 173731000 173735000
ACRO173730250EA 81.5 EUR
ACRO173730250 ACRO173731000 ACRO173735000
L(+)-Lysine monohydraté 99%
L(+)-Lysine monohydraté
Formule: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00151035
Numéro CAS: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 9.5 to 11.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 9.0 to 10.5 (2.5% in H2O, 25°C)
Specific optical rotation +22.0° to +27.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) (On dry basis)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)