Cuivre (II) perchlorate hexahydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Diperchlorate de cuivre hexahydraté
CAS No.: 10294-46-9
Molecular Formula: Cu(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 370.53 (262.44anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 2.23
Refractive Index: 1.505
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
Melting Point: 82°
Solubility: Soluble in water, methanol, ethanol, acetic acid, acetic anhydride, and acetone
Merck Reference: 14,2647
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00149666
Formule:
Cl₂CuO₈·6H₂O Poids moléculaire: 370.54 Point de fusion: 82 Densité: 2.23 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149666 Numéro CAS: 10294-46-9 EINECS: 237-391-4 UN: 1481 ADR: 5.1 II Indice Merck: 14,2647 |