(S)-(+)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 22323-82-6
Molecular Formula: C6H12O3
Formula Weight: 132.18
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 80°(176°F)
Refractive Index: 1.4350
Boiling Point: 82-83°/14mm
Beilstein Reference: 80118
Merck Reference: 14,5213
Optical Rotation: +11.5° (c=5 in methanol)
MDL No.: MFCD00063239
Formule:
C₆H₁₂O₃ Point d'ébullition: 82…83 °C (14 mmHg) Densité: 1,066 Point éclair: 80 °C (176 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00063239 Numéro CAS: 22323-82-6 EINECS: 244-910-8 Indice Merck: 14,5213 |