Imprimer
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
221330010 221330050
ACRO221330010EA 53.6 EUR
ACRO221330010 ACRO221330050
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol 98%
(R)-(-)-2,2-Diméthyl-1,3-dioxolanne-4-ylméthanol
Formule: C₆H₁₂O₃
Point d'ébullition: 72…73 °C (8 mmHg)
Densité: 1,06 g/cm³
Point éclair: 80 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00003213
Numéro CAS: 14347-78-5
EINECS: 405-320-8
Indice Merck: 12,05232
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4330 to 1.4360 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -13° to -15° (20°C, 589 nm) (neat)