Imprimer
Trinitrate d'europium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate d'europium (III) hydraté, Europium (III) nitrate hydraté
11296.06 11296.14
11296.06EA 303 EUR
11296.06 11296.14
Trinitrate d'europium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Trinitrate d'europium hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 100587-95-9 Molecular Formula: Eu(NO3)3.xH2O (x≈6) Formula Weight: 337.97(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Appearance: Colourless to pink Melting Point: 85° Merck Reference: 14,3904 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149700
Formule: EuN₃O₉·xH₂O
Poids moléculaire: 355.99
Point de fusion: 85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149698
Numéro CAS: 100587-95-9
EINECS: 233-380-3
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,3904