Trichlorure de praséodyme hydraté ≥99.9% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chlorure de praseodyme (III) hydraté
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-77-9
Molecular Formula: PrCl3.xH2O
Formula Weight: 247.27(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,7712
MDL No.: MFCD00149828
Formule:
Cl₃Pr·H₂O Poids moléculaire: 265.28 Point de fusion: 115 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149828 Numéro CAS: 19423-77-9 EINECS: 233-794-4 Indice Merck: 14,7712 |