Imprimer
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥99%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
31820-100G 31820-6X100G
31820-100GEA 161 EUR
31820-100G 31820-6X100G
Lanthane (III) chlorure heptahydraté ≥99%, Puriss. p.a. analytical reagent, Fluka™
Trichlorure de lanthane heptahydraté
Formule: LaCl₃·7H₂O
Poids moléculaire: 371.37 g/mol
Point de fusion: 91 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149756
Numéro CAS: 10025-84-0
EINECS: 233-237-5
UN: 3260
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 99 %
Calcium (Ca) Max. 0.0005 %
Iron (Fe) Max. 0.0005 %
Potassium (K) Max. 0.001 %
Magnesium (Mg) Max. 0.0005 %
Sodium (Na) Max. 0.001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0005 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.005 %