Imprimer
(1S)-(-)-Bornéol, poudre cristalline blanche
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
0215051325 0215051310 0215051380
ICNA0215051325EA 44.5 EUR
ICNA0215051325 ICNA0215051310 ICNA0215051380
(1S)-(-)-Bornéol, poudre cristalline blanche
(1S)-(-)-Bornéol
Formule: C₁₀H₁₈O
Point d'ébullition: 203 °C (1013 hPa)
Densité: 1,011 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003759
Numéro CAS: 464-45-9
EINECS: 207-353-1
UN: 1312
ADR: 4.1,III
Indice Merck: 13,01328