(1S)-(-)-Bornéol ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97+%
CAS No.: 464-45-9
Molecular Formula: C10H18O
Formula Weight: 154.25
Flash Point: 65°(149°F)
Physical Form: Cryst solid
Melting Point: 208-211°
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 3587558
Merck Reference: 14,1338
Optical Rotation: -36° (c=5 in ethanol)
UN No.: 1312
MDL No.: MFCD00003759
Formule:
C₁₀H₁₈O Point d'ébullition: 210 °C Point de fusion: 208…211 °C Densité: 1,011 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 65 °C (149 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00003759 Numéro CAS: 464-45-9 EINECS: 207-353-1 UN: 1312 ADR: 4.1,III Indice Merck: 14,1338 |