Tribromure d'europium hydraté ≥99.99% (REO, base d'oxyde de terre rare), REacton®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99.99%
Molecular Formula: EuBr3.xH2O
Formula Weight: 391.69(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00049921
Formule:
Br₃Eu·H₂O Poids moléculaire: 409.69 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00049921 Numéro CAS: 560069-78-5 EINECS: 237-349-5 |