Ammonium heptamolybdate tétrahydraté 81-83% (base MoO₃) ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 81-83%
CAS No.: 12054-85-2
Molecular Formula: H24Mo7N6O24.4H2O
Formula Weight: 1235.86 (1163.79anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.498
Appearance: White to pale green
Melting Point: ca 190° dec.
Solubility: Soluble in water (1:2 ratio). Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,533
MDL No.: MFCD00167059
In photography, analytical lab reagent for phosphate, lead, arsenate determination
Formule:
(NH₄)₆Mo₇O₂₄·4H₂O Point de fusion: ∼ 190 °C (déc.) Densité: 2,498 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00167059 Numéro CAS: 12054-85-2 EINECS: 234-722-4 Indice Merck: 14,533 |