Ammonium molybdophosphate hydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dodécamolybdophosphate de triammonium hydraté, 12-Molybdophosphate de triammonium hydraté
CAS No.: 54723-94-3
Molecular Formula: H12Mo12N3O40P.xH2O (x≈3)
Formula Weight: 1876.35(anhy)
Physical Form: Powder
Density: 3.15
Appearance: Yellow
Melting Point: dec.
MDL No.: MFCD00036312
Formule:
H₁₂Mo₁₂N₃O₄₀P·H₂O Poids moléculaire: 1894.36 g/mol Point de fusion: Déc. Densité: 3.15 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150423 Numéro CAS: 54723-94-3 EINECS: 234-714-0 |