Imprimer
Indium (III) nitrate hydraté 99,99 Metals basis
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Indium trinitrate hydrate
40185.PG 40185.PF
40185.PGEA 0 EUR
40185.PG 40185.PF
Indium (III) nitrate hydraté 99,99 Metals basis
Indium (III) nitrate hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 207398-97-8 Molecular Formula: InN3O9.xH2O Formula Weight: 300.83(anhy) Physical Form: Lump/Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Off-white Melting Point: 100° -H2O UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149742
Formule: InN₃O₉·H₂O
Poids moléculaire: 318.85 g/mol
Point de fusion: 100 °C (-H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149742
Numéro CAS: 207398-97-8
EINECS: 237-393-5
UN: 1477
ADR: 5.1 III