Imprimer
Indium (III) nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
10708.06 10708.14 10708.22
10708.06EA 66.9 EUR
10708.06 10708.14 10708.22
Indium (III) nitrate hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Indium (III) nitrate hydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 207398-97-8 Molecular Formula: In(NO3)3.xH2O Formula Weight: 300.83(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Off-white Melting Point: 100° -H2O UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149742
Formule: InN₃O₉·H₂O
Point de fusion: 100 °C (-H₂O)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149742
Numéro CAS: 207398-97-8
EINECS: 237-393-5
UN: 1477
ADR: 5.1,III