Imprimer
Trinitrate de gallium hydraté ≥99.9% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
32116.06 32116.14 32116.PG 32116.PF
32116.06EA 97.3 EUR
32116.06 32116.14 32116.PG 32116.PF
Trinitrate de gallium hydraté ≥99.9% (base métaux)
Trinitrate de gallium hydraté
Purity: 99.9% CAS No.: 69365-72-6 Molecular Formula: GaN3O9.xH2O Formula Weight: 255.73(anhy) Physical Form: Lump Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 110° dec. Merck Reference: 14,4346 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149723
Formule: GaN₃O₉·H₂O
Poids moléculaire: 273.75 g/mol
Point de fusion: 110 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149723
Numéro CAS: 69365-72-6
EINECS: 236-815-5
UN: 1477
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,4346