Trinitrate de gallium hydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 69365-72-6
Molecular Formula: Ga(NO3)3.xH2O
Formula Weight: 255.73(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: White
Melting Point: 110° dec.
Merck Reference: 14,4346
UN No.: 1477
MDL No.: MFCD00149723
Formule:
GaN₃O₉·H₂O Poids moléculaire: 273.75 g/mol Point de fusion: 110 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149723 Numéro CAS: 69365-72-6 EINECS: 236-815-5 UN: 1477 ADR: 5.1 III Indice Merck: 14,4346 |