Imprimer
Trifluorure de bore dihydraté (65% BF₃)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
388711000 388715000
ACRO388711000EA 76.5 EUR
ACRO388711000 ACRO388715000
Trifluorure de bore dihydraté (65% BF₃)
Trifluorure de bore dihydraté
Formule: BF₃·2H₂O
Point d'ébullition: 58…60 °C (1,5 mmHg)
Point de fusion: 6 °C
Densité: 1,642 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149901
Numéro CAS: 13319-75-0
EINECS: 231-569-5
UN: 2851
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Assay 65.0 to 66.0 %
Identification Confirmed