Thiosulfate de magnésium hexahydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 99%
CAS No.: 13446-30-5
Molecular Formula: MgO3S2.6H2O
Formula Weight: 244.53 (136.44anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.818
Appearance: White
Melting Point: 170° (-3H2O)
Solubility: Soluble in water. Insoluble in alcohol
Merck Reference: 14,5694
MDL No.: MFCD00169871
Formule:
MgO₃S₂·6H₂O Point de fusion: 170 °C (-3H₂O) Densité: 1,818 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00169871 Numéro CAS: 13446-30-5 EINECS: 233-340-5 Indice Merck: 14,5694 |