Imprimer
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A14279.0B A14279.30
A14279.0BEA 77.3 EUR
A14279.0B A14279.30
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté ≥99%
Magnesium hydrogénophosphate trihydraté
Purity: 99% CAS No.: 7782-75-4 Molecular Formula: MgHPO4.3H2O Formula Weight: 174.34 (120.28anhy) Odour: Odourless Merck Reference: 14,5681 MDL No.: MFCD00150390
Formule: HMgO₄P·3H₂O
Densité: 2,13
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150390
Numéro CAS: 7782-75-4
EINECS: 231-823-5
Indice Merck: 14,5681