Imprimer
Ribitol ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L03253.06 L03253.14
L03253.06EA 44.9 EUR
L03253.06 L03253.14
Ribitol ≥99%
Ribitol
Purity: 99% CAS No.: 488-81-3 Molecular Formula: C5H12O5 Formula Weight: 152.15 Melting Point: 102-104° Beilstein Reference: 1720524 Merck Reference: 14,168 MDL No.: MFCD00064291
Formule: HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH
Point de fusion: 102…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064291
Numéro CAS: 488-81-3
EINECS: 207-685-7
Indice Merck: 14,168