Ribitol 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
HOH₂C(CH(OH))₃CH₂OH Point de fusion: 101…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064291 Numéro CAS: 488-81-3 EINECS: 207-685-7 Indice Merck: 13,00168 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 101 to 105 °C |
HPLC | ≥97.5 % (ELSD) |
Oxygen (O) | 7 to 7.5 % |
Conductivity | 500 to 700 S/m |