Imprimer
Iodure de calcium hydraté ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11117.06 11117.14
11117.06EA 80.5 EUR
11117.06 11117.14
Iodure de calcium hydraté ≥99.9965% (base métaux), Puratronic®
Iodure de calcium hydraté
Purity: 99.9965% CAS No.: 71626-98-7 Molecular Formula: CaI2.xH2O (x≈6) Formula Weight: 293.89(anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.55 Appearance: Yellow Melting Point: 42° dec. Solubility: Freely soluble in water and alcohol Merck Reference: 14,1677 MDL No.: MFCD00149622
Formule: CaI₂·H₂O
Poids moléculaire: 311.9 g/mol
Point de fusion: 42 °C (déc.)
Densité: 2.55
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149622
Numéro CAS: 71626-98-7
EINECS: 233-276-8
Indice Merck: 14,1677