Imprimer
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D(-)-N-Méthylglucamine(-)-1-Désoxy-1-(méthylamino)-D-glucitolMeglumine
MOLE16262469EA 0 EUR
MOLE16262469
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
Poids moléculaire: 195,22 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004707
Numéro CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Indice Merck: 12,06154