(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
D(-)-N-Méthylglucamine, (-)-1-Désoxy-1-(méthylamino)-D-glucitol, Meglumine
Purity: 99%
CAS No.: 6284-40-8
Molecular Formula: C7H17NO5
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 128-131°
Beilstein Reference: 385906
Merck Reference: 14,6078
Optical Rotation: -16.5° (c=2 in water)
MDL No.: MFCD00004707
Formule:
H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH Point de fusion: 128…131 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004707 Numéro CAS: 6284-40-8 EINECS: 228-506-9 Indice Merck: 14,6078 |