Lithium sulfate monohydraté ≥99.0% desséché, poudre blanche ACS
Marques : MP BiomedicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Sulfate de lithium à 1 molécule d'eau, Lithium sulfate monohydraté
Soluble in cold water.
Formule:
Li₂SO₄·H₂O Poids moléculaire: 127.96 g/mol Point de fusion: 120 Densité: 2.05 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149766 Numéro CAS: 10102-25-7 EINECS: 233-820-4 |
Résultats des tests de spécification
Assay | ≥99,0% |
Heavy Metals | ≤0,001% (as Pb) |
Insoluble Matter | ≤0,01% |
Loss on Drying | 13,0 - 15,0% (150 °C) |
Chloride | ≤0,002% |
Nitrate | ≤0,001% |
Iron | <0,001% |
Potassium | ≤0,05% |
Sodium | ≤0,05% |