Sodium métasilicate pentahydraté, tech.
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Métasilicate de disodium pentahydraté
CAS No.: 10213-79-3
Molecular Formula: Na2SiO3.5H2O
Formula Weight: 212.14 (122.06anhy)
Physical Form: -18 Mesh Granular
Density: 1.75
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 72°
Merck Reference: 14,8642
UN No.: 3253
MDL No.: MFCD00149176
Formule:
Na₂SiO₃·5H₂O Poids moléculaire: 212.14 g/mol Point de fusion: 72 °C Densité: 1.75 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149176 Numéro CAS: 10213-79-3 EINECS: 229-912-9 UN: 3253 ADR: 8 III Indice Merck: 14,8642 |