Imprimer
Sodium sulfure hydraté 60 - 64%, écailles, très pur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): di-Sodium sulphide hydrate
133720010 133720025 133720100
ACRO133720010EA 52.5 EUR
ACRO133720010 ACRO133720025 ACRO133720100
Sodium sulfure hydraté 60 - 64%, écailles, très pur
Sodium sulfure hydraté
Formule: Na₂S·xH₂O
Poids moléculaire: 96.06 g/mol (anhy)
Point d'ébullition: 920
Point de fusion: 50
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00149183
Numéro CAS: 27610-45-3
EINECS: 215-211-5
UN: 1849
ADR: 8 II
REACH: 01-2119513694-38
Indice Merck: 12,08829
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Flakes
Titration Iodimetric 60 to 64 % (Na2S)
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤1.2 % (Na2CO3)
Iron (Fe) ≤10 ppm