Imprimer
L(-)-Cystine Reag. Ph. Eur. pure, Qualité Pharmaceutique
Marques : PanReac AppliChem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A1703.0100 A1703.1000
A1703.0100EA 84 EUR
A1703.0100 A1703.1000
L(-)-Cystine Reag. Ph. Eur. pure, Qualité Pharmaceutique
L(-)-Cystine
Formule: HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
Point d'ébullition: 428 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 261…262 °C
Densité: 1,677 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064228
Numéro CAS: 56-89-3
EINECS: 200-296-3
Indice Merck: 13,02811