Sodium dihydrogénophosphate monohydraté 99.0-102.0%, soluble, Bioréactif ultra-pur pour la chromatographie en phase liquide, pour la biologie moléculaire, J.T.Baker®
Marques : AvantorTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Sodium phosphate monobasique monohydraté, Sodium phosphate monopotassique monohydraté
For liquid chromatography and molecular biology applications. Lot analysis on label.
Formule:
NaH₂PO₄·H₂O Poids moléculaire: 137.99 g/mol Point de fusion: 100 Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149208 Numéro CAS: 10049-21-5 EINECS: 231-449-2 REACH: 01-2119489796-13 Indice Merck: 13,08734 |
|
Résultats des tests de spécification
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | 99.0 - 102.0 % |
Assay (NaH₂PO₄·H₂O) | 99.0 - 102.0 % |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
pH of 5% Solution at 25°C | 4.1 - 4.5 |
Insoluble Matter, Calcium and NH₄OH Precipitate | ≤0.01 % |
Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤0.001 % |