Orthophosphate de tripotassium monohydraté ≥95%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
tri-Potassium phosphate monohydraté, Potassium phosphate trisodique monohydraté
Purity: 95%
CAS No.: 27176-10-9
Molecular Formula: K3PO4.H2O
Formula Weight: 230.28 (212.27anhy)
Physical Form: Granular
Density: 2.564
MDL No.: MFCD00150410
Formule:
K₃O₄P·1H₂O Poids moléculaire: 230.28 g/mol Densité: 2.564 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150410 Numéro CAS: 27176-10-9 EINECS: 231-907-1 |