Imprimer
Sodium hypophosphite monohydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Phosphinate de sodium monohydraté
14104.30 14104.A1
14104.30EA 46.7 EUR
14104.30 14104.A1
Sodium hypophosphite monohydraté
Sodium hypophosphite monohydraté
Formule: NaH₂PO₂·H₂O
Poids moléculaire: 105.99 g/mol
Point de fusion: 90
Densité: 0.8 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06252379
Numéro CAS: 10039-56-2
EINECS: 231-669-9
Indice Merck: 14,8629