Imprimer
L(+)-Sérine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.16020.0025 8.16020.0100
8.16020.0025EA 50.9 EUR
8.16020.0025 8.16020.0100
L(+)-Sérine pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
L(+)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…225 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064224
Numéro CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Indice Merck: 14,00846
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 364 g/l (20 °C)
Melting Point 215 - 225 °C decomposes
Molar Mass 105.09 g/mol
Bulk Density 570 kg/m3
pH 5 - 6 (100 g/l, H2O, 20 °C)