Imprimer
L-Sérine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
Marques : MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Ser-OH, (S)-(+)-Sérine
1.07647.1000 1.07647.9010
1.07647.1000EA 1570 EUR
1.07647.1000 1.07647.9010
L-Sérine, EMPROVE® EXPERT Ph. Eur., USP pouvant être utilisé comme excipient, SAFC®
L(+)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…225 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064224
Numéro CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Indice Merck: 14,00846