Imprimer
L(+)-Sérine, Millipore®
Marques : Merck Millipore Calbiochem
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Ser-OH(S)-(+)-Sérine
5650-100EA 152 EUR
5650-100
L(+)-Sérine, Millipore®
L(+)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
Poids moléculaire: 105,09 g/mol
Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…225 °C
Densité: 1,6 g/cm³ (22 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064224
Numéro CAS: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Indice Merck: 14,00846