L(+)-Sérine ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
H-Ser-OH, (S)-(+)-Sérine
Purity: 99%
CAS No.: 56-45-1
Molecular Formula: C3H7NO3
Formula Weight: 105.09
Melting Point: 214-224° dec.
Beilstein Reference: 1721404
Merck Reference: 14,8460
Optical Rotation: +15° (c=9 in 1N HCl)
MDL No.: MFCD00064224
Formule:
C₃H₇NO₃ Point d'ébullition: 259 °C (1013 hPa) Point de fusion: 214…224 °C (déc.) Densité: 1,6 g/cm³ (22 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064224 Numéro CAS: 56-45-1 EINECS: 200-274-3 Indice Merck: 14,8460 |