Imprimer
Lithium bromure hydraté ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
10733.14 10733.22
10733.14EA 179 EUR
10733.14 10733.22
Lithium bromure hydraté ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Lithium bromure hydraté
Purity: 99.995% CAS No.: 85017-82-9 Molecular Formula: LiBr.xH2O Formula Weight: 86.85(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 162-167° Merck Reference: 14,5526 MDL No.: MFCD00149763
Formule: BrLi·xH₂O
Point d'ébullition: 1265 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 162…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149763
Numéro CAS: 85017-82-9
EINECS: 231-439-8
Indice Merck: 14,5526