Imprimer
Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté (∼40% Pt)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
195370010 195370050 195370250
ACRO195370010EA 185 EUR
ACRO195370010 ACRO195370050 ACRO195370250
Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté (∼40% Pt)
Acide hexachloroplatinique (IV) hydraté
Formule: H₂Cl₆Pt·H₂O
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149909
Numéro CAS: 26023-84-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to orange-brown Powder and/or chunks
Assay 37.5 to 40.5 % (Pt)
Total trace metal impurities ≤0.1 %