Imprimer
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Hydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate, Chloroplatinic acid hexahydrate, Dihydrogen hexachloroplatinate (IV) hexahydrate
MQ200
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.0500 8.07340.8500
8.07340.0001EA 189 EUR
8.07340.0001 8.07340.0005 8.07340.0025 8.07340.0500 8.07340.8500
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté zS, Sigma-Aldrich®
Acide hexachloroplatinique (IV) hexahydraté
Formule: H₂PtCl₆·6H₂O
Poids moléculaire: 517.9 g/mol
Point de fusion: 150
Densité: 2.434 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149910
Numéro CAS: 18497-13-7
EINECS: 241-010-7
UN: 2507
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,07609
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Melting Point 150 °C
Molar Mass 517.94 g/mol
Density 4 g/cm3 (20 °C)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material