Imprimer
(S)-(-)-Lactate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(-)-2-Hydroxypropionate de méthyle
B24468.22 B24468.14
B24468.22EA 85.3 EUR
B24468.22 B24468.14
(S)-(-)-Lactate de méthyle ≥97%
(S)-(-)-Lactate de méthyle
Purity: 97% CAS No.: 27871-49-4 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4140 Melting Point: -44° Boiling Point: 135-138° Beilstein Reference: 1720587 Optical Rotation: -8.2° (neat) UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00064265
Formule: C₄H₈O₃
Point d'ébullition: 135…138 °C
Point de fusion: –44 °C
Densité: 1,092
Point éclair: 49 °C (120 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064265
Numéro CAS: 27871-49-4
EINECS: 248-704-9
UN: 3272
ADR: 3,III