(S)-(-)-Lactate de méthyle 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
(S)-(-)-2-Hydroxypropionate de méthyle
Formule:
C₄H₈O₃ Point d'ébullition: 144 °C (1013 hPa) Point de fusion: –44 °C Densité: 1,092 g/cm³ Point éclair: 55 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064265 Numéro CAS: 27871-49-4 EINECS: 248-704-9 UN: 3272 ADR: 3,III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm) |
Density | (20°C) 1.085 to 1.098 g/ml |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -8° to -9° (20°C, 589 nm) (neat) |
Free acid | ≤1.0 % (lactic acid) |