Imprimer
Acide phosphotungstique hydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
1.00583.0100 1.00583.0250
1.00583.0100EA 209 EUR
1.00583.0100 1.00583.0250
Acide phosphotungstique hydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Acide phosphotungstique hydraté
Formule: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Poids moléculaire: 2898.07 g/mol
Point de fusion: 107
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011342
Numéro CAS: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,07450
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 107 °C
Molar Mass 2880.17 g/mol (anhydrous)
Bulk Density 960 kg/m3
pH 1.3 (20 g/l, H2O, 20 °C)