Imprimer
Acide phosphotungstique hydraté, qualité Réactif
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Phosphotungstic acid hydrate, Wolframophosphoric acid hydrate, Dodecawolframophosphoric acid hydrate, 12-Tungstophosphate hydrate, Tungstophosphoric Acid Hydrate
11827.18 11827.30
11827.18EA 113 EUR
11827.18 11827.30
Acide phosphotungstique hydraté, qualité Réactif
Acide phosphotungstique hydraté
CAS No.: 12501-23-4 Molecular Formula: H3PO4.12WO3.xH2O Formula Weight: 2880.20(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture and Light Sensitive Appearance: Off-white to pale yellow Melting Point: 95° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00011342
Formule: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Poids moléculaire: 2898.07 g/mol
Point de fusion: 95 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011342
Numéro CAS: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Indice Merck: 13,07450