Imprimer
Acide phosphotungstique hydraté
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
208311000 208315000 208310250 208310025
ACRO208311000EA 133 EUR
ACRO208311000 ACRO208315000 ACRO208310250 ACRO208310025
Acide phosphotungstique hydraté
Acide phosphotungstique hydraté
Formule: H₃[P(W₃O₁₀)₄]·nH₂O
Point de fusion: 107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011342
Numéro CAS: 12501-23-4
EINECS: 215-682-7
UN: 3260
ADR: 8,II
Indice Merck: 13,07450
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow to beige to grey Powder or crystals
Assay ≥82 % (WO3)
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Sodium (Na) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤40 ppm
Loss on ignition ≤17 % (800°C)