Imprimer
(S)-(-)-Éthyle lactate zS, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (S)-(-)-2-Hydroxypropionate d'éthyle
MQ200
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
8.22100.0100EA 28 EUR
8.22100.0100 8.22100.1000 8.22100.9025
(S)-(-)-Éthyle lactate zS, Sigma-Aldrich®
(S)-(-)-Éthyle lactate
Formule: C₅H₁₀O₃
Poids moléculaire: 118.13 g/mol
Point d'ébullition: 154
Point de fusion: –25 °C
Densité: 1.042 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 53
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004518
Numéro CAS: 687-47-8
EINECS: 211-694-1
UN: 1192
ADR: 3 III
Indice Merck: 12,03850
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (25 °C) soluble
Melting Point -25 °C
Molar Mass 118.13 g/mol
Boiling Point 154 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.6 hPa (20 °C)
Flash Point 53 °C
Refractive Index 1.411 (25 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.5 - 16.4 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 400 °C
Viscosity kinematic 2.7 mm2/s (25 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid